Learn More
Mitutoyo™ Digital Micrometer
Code produit 11772074
Encompass
Change view
Click to view available options
Plage:
de 0 à 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage unitSize
11772074 de 0 à 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11772074 Fournisseur Mitutoyo™ Code fournisseur 293821
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Micromètre numérique
• Force de mesure 5 à 10 N
• Poids optimisé 215 g pour mesure d'une seule main
• Micromètre numérique
• Inclus en coffret plastique.
Spécification
Affichage Digital
Plage de 0 à 25 mm