Description
- Le mini incubateur numérique utilise des contrôles de température numériques pour régler et surveiller la température interne de la chambre avec une précision améliorée par rapport aux thermomètres externes et aux commandes analogiques.
- Le grand panneau LED affiche la température interne pour une révision rapide.
- Deux modèles sont disponibles :
- Chauffage uniquement – Plage de température de +20 °C à 60 °C
- Chaleur et fraîcheur – plage de température de 5 °C à 60 °C
- Peut contenir des flacons de 2 L dans un format compact qui permet de gagner de la place sur la paillasse.
- Il comprend deux étagères amovibles et dispose d’une prise universelle interne intégrée pour la connexion d’autres instruments tels que les petits agitateurs.
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 20 l |
| Type de prise | EU |
| Plage de températures (métrique) | Ambiant +5° jusqu'à 60 °C |
| Type | Incubateur avec chauffage uniquement |
| Précision de la température | ± 0,5°C à 37°C |
| Poids (impériale) | 15 lb |
| Poids (métrique) | 6,5 kg |
| Alimentation électrique | 50/60 Hz, 100/240 V |
| Tension | 100/240 V |