Learn More
Fisherbrand™ Chauffage et refroidissement de mini incubateur numérique
Code produit 31703082 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31703082 20 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31703082
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mini incubateur compact numérique avec un chauffage et un refroidissement précis allant de -15 °C en dessous de la température ambiante à +60 °C
  • Fisherbrand Les incubateurs numériques disposent d’un contrôle de température numérique unique pour un fonctionnement facile et précis, sans thermomètres externes ni réglage manuel.
  • Après avoir réglé la température, l’incubateur chauffe ou refroidit immédiatement les modèles en refroidissant uniquement avec la température de la chambre affichée en temps réel sur le grand panneau LED.
  • Avec une empreinte de 33,5 x 37 cm, les Fisherbrand mini incubateurs disposent de grandes chambres internes capables de stocker des fioles et des bouteilles jusqu’à 2 L. Deux étagères réglables et une prise interne pour alimenter le matériel sont inclus.
  • Contrôle de température numérique
  • Taille personnelle, 33,5 x 37 cm empreinte 20 L
  • Accepte les biberons et les flasques jusqu’à 2 L
  • Disponible avec refroidissement
Spécification
Précision 0,5°
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 20 L
Matériau de la cuve Plastique ABS
Convection Type Mécanique
Matériau Plastique ABS
No. of Places 1
Nbre d’étagères 2
Type de prise EU
Humidité relative 80%
Plage de températures (métrique) -15 °C de l’ambiance à +60 °C
Type Incubateur de laboratoire
Précision de la température 0,5 °C
Résolution de la température 1°C
Uniformité de la température ±1,5 °C
Dimensions (L x l x H) 33.5 x 37 x 47.5 cm
Dimensions (L x l x H) intérieures 26 x 23.5 x 32.5 cm
Poids (métrique) 6.5 kg
Tension 230 V