Learn More
Thermo Scientific™ Mini-agitateurs rotateurs numériques
Code produit 16524622 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU, UK, CN
Hauteur (impériale):
5,1 in
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Hauteur (impériale) Tension Conditionnement
16524622 Prise EU, UK, CN 5,1 in 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16524622 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88882008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00€
    1206.63€ / 1 pièces
    Économisez 203.37€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
La boîte standard comprend une plateforme universelle en aluminium 88882105
Obtenez un mélange précis et efficace des échantillons
Permet un mélange facile, précis et orbital de divers récipients dans les laboratoires
  • Plage de vitesses : 50 – 500 tr/min
  • Contrôle précis de la vitesse :
  • ±1 tr/min (≤100 tr/min)
  • ± 1 % (101 à 450 tr/min)
  • Diamètre de l’orbite : 10mm
  • Peut supporter une charge allant jusqu’à 4,5 kg
  • 2 modes de minuterie : continu, minuterie
  • Choix entre différentes plateformes pour le chargement des récipients de toute taille dans les laboratoires.
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 10 mm (0,4 in)
Angle de rotation 0°
Capacité de charge (métrique) 4,5 kg
Précision du contrôle de la vitesse ±1 tr/min (≤ 100 tr/min), ±1 % (101 à 500 tr/min)
Vitesse de rotation 50 à 500 tr/min
Tension 230 V
Ampérage 40 VA
Type de produit Mini-agitateur rotatif numérique
Capacité de charge (impériale) 9,92 lb
Certifications/Conformité cCSAus, CE, RoHS
Type de prise Prise EU, UK, CN
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (P x l x H) intérieures 383 x 284 x 130 mm (15,1 x 11,2 x 5,1 in)
Dimensions (L x l) de la plateforme 310 x 284 mm (12,2 x 11,2 in)
Dimensions (L x l x H) 487 x 387 x 264 mm (19,2 x 15,2 x 10,4 in)
Hauteur (impériale) 5,1 in
Hauteur (métrique) 130 mm
Poids à l’expédition (impériale) 36,2 lb
Poids à l’expédition (métrique) 16,4 kg
Type de contrôleur LED
Modèle Mini-agitateur rotateur numérique
Affichage LED
Plage d’humidité 20 à 85%
Plage de durée 1 min à 99:59 h, en continu