Learn More
Ohaus™ Mélangeur à vortex multi-tubes numérique VXMTDG
Code produit 15797217 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
3,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite unitSize
15797217 3,6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15797217 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30392173
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le mélangeur à vortex multi-tubes numérique OHAUS™ VXMTDG est robuste pour fournir une action vortex stable et fiable.
  • Spécialement conçu pour les applications nécessitant un haut niveau de justesse et de reproductibilité
  • Traitement jusqu’à 50 échantillons à la fois
  • Affichage LED de la vitesse et de l’heure
  • Mode pulsé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 3,6 mm
Capacité de charge (métrique) 4,5 kg
Vitesse de rotation 500 à 2500 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 1 A
Ampérage 1 A
Dimensions (L x l) 24,10 x 38,40 cm
Hauteur (impériale) 16,00 po
Hauteur (métrique) 40,6 cm
Longueur (impériale) 9,50 po
Longueur (métrique) 24,10 cm
Largeur (métrique) 38,40 cm
Description Mélangeur vortex, multi-tube, VXMTDG, UE
Modèle VXMTDG