Learn More
Brannan™ Thermomètre oral numérique
Code produit 13079192
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
32°C à 42°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
13079192 32°C à 42°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13079192 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 11/064/2
Fournit rapidement des mesures de températures d’une grande précision. Le thermomètre numérique oral Brannan™ est sûr, facile à lire et à utiliser. Peut être utilisé pour prendre la températures orale, sous le bras ou rectale.
  • Haute précision, réponse rapide.
  • Sûr, facile à lire et à utiliser.
  • Pour une utilisation orale, rectale ou sous le bras.
  • Disposé dans un boîtier en plastique blanc, doté d’un grand écran numérique
  • Fonction de mise en attente de la température maximale et fonction d’arrêt automatique pour économiser la batterie.
  • Pile de type SR41 (1,5 V) incluse.
  • Avec étui de poche en plastique, clip et instructions complètes.
Spécification
Température max. (métrique) 42°C
Température min. (métrique) 32°C
Plage de températures (métrique) 32°C à 42°C
Précision ±0,1°C ou ±0,2°C