Learn More
Heathrow Scientific™ Agitateur orbital numérique
Code produit. 15689415 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Orbite:
19 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15689415
Marque: Heathrow Scientific™ HS120460
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ses multiples fonctions de conception haut de gamme en font un agitateur polyvalent pour un large éventail de protocoles. L’agitateur offre une plage de vitesses comprise entre 20 et 300 tr/min par incréments de 1 tr/min.
  • Garantie 5 ans
  • Le circuit de rétroaction du moteur électronique à fonctionnement en continu permet à l’appareil de s’adapter instantanément aux changements de charge pondérale et aux charges déséquilibrées pour obtenir des résultats réellement reproductibles
  • Convient à une utilisation avec des incubateurs (sauf CO2) et des chambres froides dans la plage de températures indiquée
  • La fonction de démarrage et d’arrêt progressifs à des vitesses supérieures permet l’agitation de récipients pleins sans éclaboussure
  • Un chargement de poids élevé de 4,5 kg (10 lb), avec fonction de coupure en cas de surcharge
  • La plateforme haute-basse universelle et les cordons élastiques permettent de créer votre propre matrice de maintien pour toutes les formes et tailles de récipients
  • L’écran rétroéclairé est facile à lire.
  • Réglage distinct de la durée et de la vitesse
  • Très faible vitesse de démarrage pour agiter des échantillons sensibles, avec une vitesse maximale à la fin et une bonne stabilité pour des applications plus vigoureuses
  • Alimenté par 12 VCC, comprend un adaptateur secteur international double isolation, 110 V à 240 V, fourni avec 4 prises pour l’adaptateur secteur
  • Moteur et système d’entraînement durables, ne nécessitant aucun entretien
Spécification
Orbite 19 mm
Capacité de charge (métrique) 4,5 kg
Vitesse de rotation 20 à 300 tr/min
Tension 110/240 V
Plage de températures (métrique) 2°C à 40°C
Type de produit Agitateur orbital numérique
Certifications/Conformité CE, UKCA, ETL Interek, RoHS3, WEE
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 310 x 314 x 197 mm
Longueur (impériale) de la plateforme 11 in
Longueur (métrique) de la plateforme 279 mm
Largeur (impériale) de la plateforme 11 in
Largeur (métrique) de la plateforme 279 mm
Modèle Agitateur orbital numérique
Comprend Tapis de plateforme en caoutchouc antidérapant, 8 ensembles de cordons élastiques, adaptateur d’alimentation universel avec 4 types de fiches interchangeables
Plage de durée 0 à 49 heures, par incréments de 1 seconde ou en continu