Description
- Le DLS guide l’utilisateur à travers un écran lumineux et facile à lire. Tous les paramètres principaux, y compris la vitesse de consigne, la vitesse réelle, le couple et le minuteur, sont visibles en un coup d’œil.
- L'instrument est également équipé d'une minuterie numérique réglable jusqu'à 999 minutes et 59 secondes avec arrêt automatique.
- Le DLS est un agitateur à hélice intuitif qui garantit la sécurité grâce à une protection contre les surcharges, les surintensités et la surchauffe.
- Facile à installer, résistant et peu encombrant, le DLS est le choix idéal pour les échantillons de viscosité moyenne à élevée.
- Le DLS de VELP se caractérise par un démarrage en douceur et une agitation vigoureuse, même à vitesse maximale !
- Le DLS peut atteindre des vitesses de 2000 tr/min et brasser jusqu' à 25 litres. L'appareil peut gérer une viscosité moyenne à élevée, avec un maximum de 25 000 mPa *s .
- En outre, le DLS offre un système de rétroaction qui garantit une vitesse constante, même avec une viscosité variable.
- Le mandrin facile à fermer peut accueillir des arbres d'un diamètre allant jusqu'à 10 mm et ne nécessite aucun outil.
- Le DLS est conçu pour offrir une longue durée de vie même dans des conditions d’exploitation difficiles.
- Sa structure spéciale en technopolymère et son indice de protection IP 40 garantissent une bonne résistance chimique et une manipulation aisée, ce qui en fait l'un des produits les plus légers du marché.
- Le moteur robuste garantit des opérations continues au fil des ans, sans frais d’entretien supplémentaires.
Spécification
Spécification
| Vitesse | 50 à 2 000 tr/min |
| Capacité | 25 L |
| Affichage | LCD |
| Tension | 80/230 V |
| Puissance | 120 W |
| Dimensions (L x l x H) | 196 x 80 x 215 mm |
| Hauteur (métrique) | 215 mm |
| Largeur (métrique) | 80 mm |
| Alimentation électrique | 80/230 V, 50/60 Hz, 120 W |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Afficher plus |