Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur vertical numérique HDL
Code produit 11782114 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
50 à 2 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse unitSize
11782114 50 à 2 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11782114 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F201A0157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1633.58€
    1061.00€ / 1 pièces
    Économisez 572.58€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur vertical numérique avec couple de 80 Ncm, affichage numérique et minuteur pouvant mélanger jusqu’à 40 l. Il offre la possibilité d’un fonctionnement sans surveillance.
Assure une vitesse constante, même lorsque la viscosité change. L’agitateur vertical numérique Velp Scientifica™ DHL pour viscosités moyennes / élevées offre la possibilité d’un fonctionnement sans surveillance.
  • Le HDL guide l’utilisateur à travers un écran lumineux et facile à lire. Tous les paramètres principaux, y compris la vitesse de consigne, la vitesse réelle, le couple et le minuteur, sont visibles en un coup d’œil.
  • L’instrument est également équipé d’un minuteur numérique qui peut être réglé jusqu’à 999:59 minutes avec un arrêt automatique.
  • Le HDL est un agitateur vertical à fonctionnement intuitif, il garantit la sécurité grâce à sa protection contre les surcharges, la surintensité et la surchauffe.
  • Facile à installer, résistant et offrant un encombrement minimal, le HDL est un choix idéal pour les échantillons à viscosité moyenne à élevée.
  • LE HDL de VELP se caractérise par un démarrage en douceur et une agitation vigoureuse, même à vitesse maximale.
  • Le HDL peut atteindre des vitesses de 2 000 tr/min et agiter jusqu’à 40 litres. L’appareil peut gérer une viscosité moyenne à élevée avec au plus 50 000 mPa.
  • En outre, le DLH offre un système de rétroaction qui garantit une vitesse constante, même avec une viscosité variable.
  • Le esay chuck est facile à fermer et peut accueillir des arbres d’un diamètre maximal de 10 mm et ne nécessite aucun outil.
  • Le HDL est conçu pour offrir une longue durée de vie même dans des conditions d’exploitation difficiles.
  • La structure de technopolymère spéciale et l’ IP 40 garantissent une bonne résistance chimique et une manipulation spéciale, elle figure parmi les plus légères du marché.
  • Le moteur robuste garantit des opérations continues au fil des ans, sans frais d’entretien supplémentaires.
Spécification
Vitesse 50 à 2 000 tr/min
Capacité 40 L
Affichage LCD
Tension 110/230 V
Puissance 190 W
Dimensions (L x l x H) 196 x 80 x 230 mm
Hauteur (métrique) 230 mm
Largeur (métrique) 80 mm
Alimentation électrique 110/230 V, 50/60 Hz, 190 W
Fréquence 50/60 Hz
Certifications/Conformité CEI EN 60529, IP40
Taille du porte-échantillon 1 à 10 mm
Description Agitateur uniquement : la base, la tige, la noix de serrage et les pales sont vendues séparément
Matériau Alliage d’aluminium avec revêtement en technopolymère époxy
Modèle DLH
Type de protection IP40
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Couple 80 Ncm
Viscosité 50 000 mPas
Poids (métrique) 3 kg