Learn More
n-propyl gallate, MP Biomedicals™
Code produit 11476112 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11476112 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11476112 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210274790
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Poudre de couleur blanc cassé
  • Réactif anti-décoloration en microscopie à fluorescence pour réduire le photoblanchiment des sondes fluorescentes telles que la rhodamine et la fluorescéine
  • Un ester formé par condensation de l'acide gallique et du propanol
  • Cet antioxydant a été ajouté aux aliments contenant des huiles et des graisses pour prévenir l'oxydation.
  • Un antioxydant qui présente une activité antimicrobienne
Identifiants chimiques
CAS 121-79-9
Formule moléculaire C10H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 212.2
Numéro MDL MFCD00002196
Clé InChI ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 4947
ChEBI CHEBI:10607
Nom IUPAC Trihydroxybenzoate de propyle3,4,5
SMILES CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propyl gallate
Note relative au nom Biologie moléculaire
Point de fusion 140 °C à 150 °C
Couleur Blanc cassé
Perte à la dessiccation 0.0026
Notes de qualité de la pureté 0.992
Quantité 500 g
Beilstein 1877976
Synonyme propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
Informations sur la solubilité Soluble dans l’éthanol (50mg/mL).
Poids de la formule 212.2
Pourcentage de pureté 0.992
Forme physique Poudre