Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs basculants Digital Platform
Code produit 17338272 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU, UK, CN
Certifications/Conformité:
CE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Certifications/Conformité Conditionnement
17338272 Prise EU, UK, CN CE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17338272 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88882014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00€
    1034.57€ / 1 pièces
    Économisez 345.43€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Digital Platform Rocker fournit un léger mouvement de bascule pour mélanger les échantillons. Conçu pour l'hybridation, le buvardage et la coloration ou la décoloration des gels.
The Thermo Scientific™ Digital Platform Rockers provide gentle motion for mixing samples. Designed for hybridization, blotting and staining or distaining gels.
  • Affichage numérique de la vitesse et du temps
  • Plage de vitesses : 1 – 70 tr/min
  • Réglage facile de l’angle de basculement : 1°- 48° (± 24°)
  • Contrôle précis de la vitesse : 
  • ± 1 tr/min ≤ 50 tr/min
  •  ± 2 tr/min > 50 tr/min
  • Durée de minuterie : Continu, 1 s - 9 999 min.
  • Double plateforme en option pour une capacité accrue.
  • Capacité de charge : 8 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle d’oscillation 1° à ± 24° (48°)
Capacité de charge (métrique) 8 kg
Précision du contrôle de la vitesse ± 1 ≤ 50 tr/min, ± 2 > 50 tr/min
Vitesse de rotation 1 à 70 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V
Tension 100/240 V
Ampérage 0,1 A
Type de produit Digital Platform Rocker
Certifications/Conformité CE
Type de prise Prise EU, UK, CN
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (P x l x H) intérieures 390 x 292 x 206 mm (15,4 x 11,5 x 8,1 in)
Dimensions (L x l x H) 322 x 282 x 19 mm (12,7 x 11,1 x 0,75 in)
Poids à l’expédition (impériale) 29,8 lb
Poids à l’expédition (métrique) 13,5 kg
Précision ± 1°
Alarmes Alarme sonore
Type de contrôleur Contrôle numérique
Modèle Agitateur basculant Digital Platform
Affichage Numérique
Plage d’humidité 20 à 85%
Comprend Tapis en caoutchouc bosselé 88882102, bandes de caoutchouc 88882103
Type de plateforme Plateau
Plage de durée 1 s à 9 999 min, en continu
Garantie et services 2 ans