Learn More
Brannan™ Thermomètre numérique à réglage rapide des valeurs max et min avec certificat d'étalonnage traçable en 3 points
Code produit 17872998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20°C à +50°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
17872998 -20°C à +50°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17872998 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 12/430/3 + 49/100/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Thermomètre robuste avec valeurs maximales et minimales, alliant un style analogique à un affichage LCD numérique pour une précision et une lisibilité accrues. Complet avec étalonnage traçable en 3 points.
  • Brannan™ design unique
  • Haute précision
  • -20 °C à 50 °C/°F (commutable)
  • Lecture simultanée des valeurs maximale, minimale et actuelle
  • Écran LCD clair et facile à lire
  • Crochet de suspension
Spécification
Points d’étalonnage 0 °C, 20 °C, 40 °C
Certifications/Conformité Normas nacionales del Reino Unido ISO 9001
Profondeur (métrique) 3.5 cm
À utiliser avec (application) Indique simultanément les températures maximale, actuelle et minimale
Hauteur (métrique) 28 cm
Longueur (métrique) 7 cm
Matériau Plastique
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. -4°F
Température min. (métrique) -20°C
Plage de températures (impériale) -4°F à +122°F
Plage de températures (métrique) -20°C à +50°C
Calibrated Traçabilité en 3 points
Type de batterie 1 x AAA
Précision ±1 °C
Subdivision 0,1°C
Affichage LCD
Largeur (métrique) 3.5 cm