Learn More
Brannan™ Thermomètre Quick-Set numérique maximum/minimum
Description
- Conception unique Brannan
- L’affichage triple affiche simultanément les températures maximale, minimale et actuelle
- Instrument idéal pour surveiller efficacement la température
- Haute précision
- Plage -20 à +50 degrés C (affichage en °F possible)
- Écran LCD clair et facile à lire
- Crochet de suspension
- Double échelle °C et °F
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Ce, RoSH et DEEE |
| Dimensions de l’écran | 53 x 15 mm |
| À utiliser avec (application) | Indique simultanément les températures maximale, actuelle et minimale |
| Hauteur (impériale) | 8,19 po |
| Hauteur (métrique) | 20,8 cm |
| Longueur (métrique) | 7 cm |
| Matériau | Plastique |
| Résolution | 0,1°C |
| Poids (impériale) | 0,37 lb |
| Longueur (impériale) | 2,75 in |
| Show More |