Learn More
Bellingham Stanley™ Réfractomètre numérique RFM340-M
Code produit 16339693
Modifier l'affichage
Click to view available options
100-240 V, 50/60 Hz
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16339693 100-240 V, 50/60 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16339693 Fournisseur Bellingham Stanley™ Code fournisseur 1945
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18987.02€
    11000.00€ / 1 pièces
    Économisez 7987.02€
    42% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le réfractomètre numérique Bellingham Stanley™ RFM340-M avec échelles à trois décimales / 0-100 Brix (1,58 RI) et contrôle Peltier. Parfait pour la mesure et le contrôle dans les applications alimentaires, de boissons, chimiques et industrielles exi
  • Modèle de paillasse pour les applications Brix ou RI alimentaires, de boissons, chimiques et industrielles exigeantes
  • Clavier tactile et robuste avec grand écran haute résolution 10 cm
  • Configuration par simple pression d’une touche de l’échelle, de la température et du stockage de données
  • Méthodes définies par l’utilisateur ou sélectionnées dans la bibliothèque intégrée
  • Surface de prisme plate pour un nettoyage facile
  • Balayage à faisceau large pour échantillons non homogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réfractomètre de paillasse
Scale Range 0 à 100 Brix
Indice de réfraction 1,32 à 1,58
Précision ±0,00002 (1,32 à 1,38 RI), ±0,00004 (1,38 à 1,58 RI) ; ±0,010 (0 à 30°Brix), ±0,030 (30 à 100°Brix)
Résolution 0,000001 RI ; 0,01/0,001 Brix
Durée de mesure 4 s
Interface USB, Ethernet, RS232
Plage de températures (métrique) 0°C ou 10°C en dessous de la température ambiante, la valeur supérieure à 70°C étant retenue
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz