Learn More
Hanna Instruments™ Réfractomètres numériques
Code produit 11677150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Réfractomètre numérique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11677150 Réfractomètre numérique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11677150 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI96801
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Outil facile à utiliser pour mesurer le sucre dans les échantillons alimentaires sur le terrain ou en laboratoire, idéal pour l’analyse des fruits, des boissons énergisantes, des puddings, du lait de soja, des jus, de la confiture, de la marmelade, du mie
  • Réfractomètre numérique robuste et portatif pour produits alimentaires, conçu pour signaler la teneur en sucre des solutions aqueuses sous forme de % de Brix
  • Taille de l’échantillon aussi petite que 2 gouttes métriques (100 μl)
  • Puits en acier inox scellé avec prisme optique de haute qualité en verre de silex
  • Temps de réponse rapide de 1,5 seconde pour une lecture à compensation de température
  • Le réfractomètre portatif convertit l’indice de réfraction d’un échantillon alimentaire en % de brix
  • Idéal pour l’analyse des fruits, des boissons énergisantes, des puddings, du lait de soja, des jus, de la confiture, de la marmelade, du miel, des soupes, de la gelée, du tofu et des condiments 
  • Outil facile à utiliser pour mesurer le sucre dans les échantillons alimentaires sur le terrain ou dans le laboratoire
  • Conçu pour l’analyse du sucre alimentaire
  • Algorithmes de compensation de température basés sur une solution de sucrose
  • Plage de brix de 0 à 85 % avec une précision de ± 0,2 %
Spécification
Type Réfractomètre numérique
Affichage LCD
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l x H) 192 x 102 x 67 mm
Précision de la température ±0,3°C
Plage de températures (métrique) 0°C à 80°C