Learn More
TFA Dostmann Thermo-hygromètre numérique avec indicateur de confort
Code produit 17951312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
–10°C à +50°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
17951312 –10°C à +50°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17951312 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 30.5053.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.30€
    5.33€ / 1 pièces
    Économisez 1.97€
    26% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ce thermo-hygromètre numérique est idéal pour surveiller le climat intérieur. Cet appareil particulièrement petit et compact ne prend pratiquement pas de place et peut être fixé sur de nombreuses surfaces grâce à son adhésif. Vous pouvez facilement surveiller la température et l'humidité de la pièce.
Ce thermo-hygromètre de TFA est idéal pour surveiller le climat intérieur. Cet appareil particulièrement petit et compact ne prend pratiquement pas de place et peut être facilement fixé sur de nombreuses surfaces grâce à son adhésif. Vous pouvez également utiliser le support fourni. Vous pouvez facilement surveiller la température et l'humidité de la pièce et les réguler grâce à un chauffage et une ventilation ciblés. Vous créez ainsi un environnement de vie confortable et sain, et vous réalisez même des économies sur vos frais de chauffage.
  • Pour un climat intérieur sain
  • Surveillance de la température et de l'humidité intérieures
  • Un smiley pour indiquer le niveau de confort
  • Facile à fixer avec un film adhésif et un support
  • Très petit et compact
Spécification
Type Thermomètre numérique
Taux d’humidité 10 à 99 %
Plage de températures (métrique) –10°C à +50°C