Learn More
TFA Dostmann Thermo-hygromètre numérique
Code produit 16436840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taux d’humidité:
20 à 95 %
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taux d’humidité Conditionnement
16436840 20 à 95 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16436840 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 30.5027.02
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ce thermo-hygromètre numérique moderne, ultra-plat et brillant, est un instrument idéal pour surveiller le climat intérieur. Vous pouvez facilement surveiller la température et l'humidité. Si une icône souriante apparaît, les valeurs sont idéales. Les valeurs maximale et minimale sont enregistrées et affichées par simple pression d'un bouton.
Au moins deux tiers de la vie d'une personne se déroulent à l'intérieur. Notre bien-être et notre confort à la maison dépendent en grande partie de la qualité de l'air intérieur. Les pièces trop humides favorisent la prolifération des moisissures, mais un air trop sec peut être nocif pour notre santé et les animaux domestiques, les plantes, les parquets et les meubles anciens en souffriront également. Ce thermo-hygromètre moderne, ultra-plat et brillant, est un instrument idéal pour surveiller le climat intérieur. Vous pouvez facilement surveiller la température et l'humidité et les réguler en chauffant et en aérant soigneusement lorsque les valeurs se situent en dehors de la zone de confort. Cela crée un cadre de vie agréable et sain, et permet même de réaliser des économies sur les coûts de chauffage. Si une icône souriante apparaît, les valeurs sont idéales. Les valeurs maximale et minimale sont enregistrées et affichées par simple pression d'un bouton.
  • Pour un climat intérieur sain
  • Surveillance de la température et de l'humidité intérieures
  • Valeurs max.-min.
  • Avec Smiley comme indicateur de niveau de confort
  • Design ultra-plat et brillant
Spécification
Type Thermohygromètre numérique
Taux d’humidité 20 à 95 %
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C