Learn More
TFA Dostmann Thermo-hygromètre numérique
Code produit 17901662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
17901662 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17901662 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 30.5031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.57€
    14.00€ / 1 pièces
    Économisez 1.57€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le thermo-hygromètre numérique est un instrument de mesure idéal pour surveiller le climat intérieur. Il affiche la température ambiante, ainsi que les valeurs maximales et minimales. De plus, l'heure ou la date sont affichées, et il est possible de programmer un réveil avec fonction de répétition.
Les êtres humains passent au moins les deux tiers de leur vie à l'intérieur. Notre bien-être et notre confort dépendent en grande partie de la qualité de l'air ambiant. Le thermo-hygromètre numérique est un instrument de mesure idéal pour surveiller le climat intérieur. Vous pouvez facilement surveiller la température et l'humidité ambiantes et les réguler grâce à un chauffage et une ventilation ciblés. Vous pourrez ainsi créer un cadre de vie confortable et sain, et même réaliser des économies sur vos frais de chauffage. Il est possible de consulter les valeurs maximales et minimales sur une période sélectionnée. De plus, le thermo-hygromètre affiche l'heure ou la date, et dispose d'une alarme avec fonction de répétition pour un réveil en douceur. Le signal horaire activable vous rappellera toujours l'heure exacte.
  • Surveillance de la température et de l'humidité intérieures
  • Pour un climat intérieur sain
  • Valeurs max.-min.
  • Heure et calendrier
  • Alarme et sonnerie horaire
Spécification
Type Digital Thermohygrometer