Learn More
Karl Hecht™ Thermomètre numérique
Code produit 10125921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage Conditionnement
10125921 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10125921 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 43232010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.16€
    51.41€ / 1 pièces
    Économisez 25.75€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Thermomètre multifonction avec sonde en acier inoxydable et cordon d'extension. Karl Hecht™ Le thermomètre numérique est doté de nombreuses fonctionnalités utiles.
  • Câble d'extension : 100 cm.
  • Sonde métallique : 10 cm.
  • Longueur de la sonde métallique et de la poignée : 19 cm
  • Plage de mesure de température : -50 °C à +260 °C.
  • Résolution d'affichage de la °température : 0,1 °C à 0,5 °C.
  • Écran LCD.
  • Sélectionnable en degrés Celsius ou Fahrenheit.
  • Cycles de mesure réglables, longs ou courts.
  • Affichage des valeurs maximales et minimales de température, programmable.
  • Indication de batterie faible.
  • Compte à rebours 99 h 59 min
  • Livré avec batterie et mode d'emploi.
Spécification
Comprend Pile AAA 1,5 V et mode d'emploi
Longueur (métrique) du câble 100 cm
Longueur (métrique) de sonde 13 cm
Matériau Acier inoxydable
Résolution ±0,1 °C entre −19,9 °C et 199,9 °C, sinon, ±1 °C
Affichage LCD