Learn More
TFA Dostmann Minuteur et chronomètre numériques 99 heures
Description
En tant que minuteur numérique, le 99HOURS est la solution. Avec le 99HOURS, vous disposez de trois durées prédéfinies directement sur votre écran. Vous pouvez le réactiver rapidement d'une simple pression. La pré-alarme peut également s'avérer utile dans certaines situations. Vous pouvez le configurer selon vos besoins. Par exemple, si vous le réglez sur une minute, une alarme sonne une minute avant l'expiration du délai. Idéal pour ceux qui aiment être préparés à temps. Cette minuterie propose deux niveaux de volume au choix, ou vous pouvez désactiver complètement le son. Ensuite, seul le voyant d'avertissement LED s'allume comme alarme visuelle. Si le minuteur n'est pas arrêté, il affiche le temps écoulé. Avec une durée de fonctionnement maximale de 99 heures et 59 minutes, ce minuteur couvre une période de plus de quatre jours à une seconde près. Peu de boutons, de nombreuses fonctions, un boîtier en plastique robuste. Grâce à son aimant, son support et sa boucle de suspension, vous lui trouverez toujours une place pratique. La seule autre chose dont vous avez besoin, ce sont deux piles AAA.
- Minuteur à compte à rebours et à décompte
- Fonction mémoire (3 fois)
- 3 niveaux de volume (fort, normal, éteint)
- Voyant d'alarme LED
- Affichage du temps écoulé
- Pré-alarme (réglable librement)
- Affichage des heures/minutes et des minutes/secondes
- Jusqu'à 99 h/59 min ou 99 min/59 s
- Avec aimant pour fixation, fente de suspension ou support de table
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur numérique |
| Plage de durée | 99 hr. 59 min. 59 sec. |
| Alarms | Audible |
| Affichage | LCD |
| Type de batterie | 2 x AA 1,5 V |
| Couleur | Blanc |
| Poids (métrique) | 70 g |