Learn More
TFA Dostmann Minuteur et chronomètre numériques
Code produit 17951662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage Conditionnement
17951662 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17951662 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 38.2021.02
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ce minuteur et chronomètre numérique est le compagnon idéal au quotidien. Il vous permet de préparer l'œuf parfait pour le petit-déjeuner, de programmer vos séances d'entraînement ou de mieux gérer votre temps au travail. Grâce à la fonction de mémorisation pratique, vous n'avez pas besoin de ressaisir une heure utilisée à plusieurs reprises.
Ce minuteur numérique avec chronomètre est le compagnon idéal au quotidien. Il vous permet de préparer l'œuf parfait pour le petit-déjeuner, de programmer vos séances d'entraînement ou de mieux gérer votre temps au travail. Grâce à la fonction de mémorisation pratique, vous n'avez pas besoin de ressaisir une heure utilisée à plusieurs reprises. Le minuteur peut être fixé de différentes manières : avec un aimant, un support, une pince ou un crochet.
  • Avec grand écran
  • Fonction mémoire
  • Fixation par aimant, support, clip et crochet
Spécification
Type de produit Minuteur numérique
Plage de durée 99 min 59 s
Alarms Audible
Affichage LCD
Type de batterie 1 pila AAA de 1,5 V
Couleur Noir
Poids (métrique) 68 g