Learn More
Thermo Scientific™ Bloc, diamètre 24 x 13 mm, pour bains secs / blocs chauffants (numériques et à écran tactile)
Code produit 15382195 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
No. of Places:
24
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit No. of Places Conditionnement
15382195 24 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15382195 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88870105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    89.18€ / 1 pièces
    Économisez 12.82€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
S’utilise avec : Chauffages de blocs/bains à sec numériques et à écran tactile Thermo Scientific™ (pas de modèles compacts)
Bénéficiez d’un maximum de flexibilité pour vos bains à sec / blocs chauffants Thermo Scientific™ grâce à une grande variété d’accessoires pour toutes les applications.
  • Garantie : 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bloc 24 x 13 mm de diamètre
À utiliser avec (équipement) Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific™ (pas de modèles compacts)
Capacité 24 x 13mm
Éclairage DEL
No. of Places 24
Type Bloc
Dimensions (L x l x H) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 po)