Learn More
WTW™ Kit de sondes multiparamètres à trois voies numériques pour capteurs IDS de WTW™
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Conçu pour les mesures de profondeur jusqu’à 100 m et pour les mesures du pH, de la conductivité et de l’oxygène dissous |
| Comprend | Capteur de pression intégré, protection, poids, bouchon de protection, manuel d’instructions, CD-ROM avec logiciel, câble de connexion de 1,5 m d’AS IDS/1,5, mallette de transport comprenant SensoLyt™ 900 -P, TetraCon™ 925 -P |
| À utiliser avec (équipement) | IDS Capteurs, SensoLyt 900 -P, TetraCon 925 -P, FDO 925 -P |