Learn More
TFA Dostmann Minuteur numérique triple TRIPLE TEMPS
Code produit 17911322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage Conditionnement
17911322 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17911322 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 38.2020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.22€
    17.90€ / 1 pièces
    Économisez 4.32€
    19% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le minuteur numérique triple TRIPLE TIME n'est pas seulement le compagnon idéal au quotidien, il convient également aux applications professionnelles. Ce minuteur de TFA décompte avec précision le temps programmé ou arrête le temps à la seconde près. Vous pouvez surveiller trois mesures simultanément et également consulter l'heure.
Ce minuteur numérique avec chronomètre n'est pas seulement le compagnon idéal au quotidien, il convient également aux applications professionnelles. Que vous prépariez des œufs pour le petit-déjeuner, que vous teigniez vos cheveux ou que vous surveilliez des processus en laboratoire, ce minuteur de TFA décompte avec précision le temps programmé ou arrête le temps à la seconde près. Son écran à trois volets permet de surveiller trois mesures simultanément et de visualiser l'heure. Grâce à son aimant pratique, vous pouvez fixer rapidement et facilement le minuteur sur des surfaces métalliques.
  • 3 minuteries, fonctionnement simultané possible
  • Chronomètre
  • Horloge
  • Affichage des heures/minutes/secondes
  • Avec aimant de fixation
Spécification
Type de produit Minuteur numérique
Plage de durée 19 heures 59 min 59 s
Alarms Sonore / visuelle
Affichage LCD
Type de batterie 1 pila AAA de 1,5 V
Couleur Blanc
Poids (métrique) 76 g