Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur basculant de tubes avec affichage numérique
Code produit 17358272 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU, UK, CN
Certifications/Conformité:
CE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Certifications/Conformité Conditionnement
17358272 Prise EU, UK, CN CE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
88882017 (prise É.-U), 88882018 (prise UE, R.-U, CN)
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17358272 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88882018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    907.00€ / 1 pièces
    Économisez 23.00€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
88882017 (prise É.-U), 88882018 (prise UE, R.-U, CN)
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Digital Tube Rocker is a precision-controlled platform mixer that accommodates double capacity in a compact footprint for smooth rocking and uniform suspension.
The Thermo Scientific™ Digital Tube Rocker provides smooth agitation for mixing samples in test tubes. Designed for uniform specimen suspension with a compact footprint.
  • Affichage numérique de la vitesse et de l’angle d’inclinaison
  • Plage de vitesses : 2 – 40 tr/min
  • Précision de la vitesse : ± 1 tr/min
  • Angle de basculement réglable : 1-48° (± 24°)
  • Précision de l’angle : ± 1°
  • Capacité des tubes
    • Standard : Tube de 16 x 10-20 mm / tube de 7 x 22-30 mm
    • Plateforme double : Tube de 30 x 10-20 mm / tube de 14 x 22-30 mm
  • La double plateforme en option offre une grande capacité de tubes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision du contrôle de la vitesse ± 1 tr/min
Vitesse de rotation 2 à 40 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V
Tension 100/240 V
Ampérage 0,1 A
Capacité Tubes
Dimension du tube 30 mm de diamètre
Type de produit Balancier numérique de tubes
Certifications/Conformité CE
Type de prise Prise EU, UK, CN
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Métal
Dimensions (P x l x H) intérieures 411 x 144 x 146 mm (16,2 x 5,7 x 5,7 in)
Dimensions (L x l x H) 330 x 140 x 12 mm (13 x 5,5 x 0,5 in)
Poids à l’expédition (impériale) 9,9 lb
Poids à l’expédition (métrique) 4,5 kg
Poids (impériale) 7,5 lb
Poids (métrique) 3,4 kg
Type de contrôleur Contrôle numérique
Modèle Balancier numérique de tubes
Affichage Numérique
À utiliser avec (équipement) 88882158, 88882159, 88882160, tubes de 5 à 30 mm de diamètre
Plage d’humidité 20 à 85%
Comprend Tapis en caoutchouc bosselé 88882159
Type du moteur Moteur CC
Nbre de positions 14
Type de plateforme Plateau