Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2 numérique
Code produit. 15517345
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise CH
Prise EU
Prise UK
Modèle:
SI-A266
SI-A276
SIA256
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15517345
Marque: Scientific Industries SI™ 83041320
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Inclut les mêmes fonctionnalités que le Vortex-Genie™ 2 avec commande numérique et affichage de la vitesse et de la durée. Le Vortex-Genie™ 2 numérique Scientific industries SI™ offre un mélange toujours précis.
  • L’affichage numérique offre précision, reproductibilité et répétabilité
  • Fonction du minuteur :
    • Tactile : 1 à 99 s
    • Mains-libres : 1 à 99 min ou en continu
  • Peut être utilisé dans des chambres froides et des incubateurs
Spécification
Vitesse de rotation 500 à 2 850 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Type de produit Agitateur Vortex
Type de bouchon Prise EU
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 165 mm
Hauteur (métrique) 165 mm
Largeur (métrique) 122 mm
Poids (métrique) 4 kg
Modèle SIA256
Comprend Plateforme de 76 mm, coupelle amovible
Modes de fonctionnement Commande tactile, mode mains-libres