Description
- L’affichage numérique offre précision, reproductibilité et répétabilité
- Fonction du minuteur :
- Tactile : 1 à 99 s
- Mains-libres : 1 à 99 min ou en continu
- Peut être utilisé dans des chambres froides et des i
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 500 à 2 850 tr/min |
| Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz |
| Tension | 230 V |
| Type de produit | Agitateur Vortex |
| Type de prise | Prise UK |
| Fréquence | 50 Hz |
| Profondeur (métrique) | 165 mm |
| Hauteur (métrique) | 165 mm |
| Largeur (métrique) | 122 mm |
| Poids (métrique) | 4 kg |
| Afficher plus |