Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs rotatifs numériques
Code produit 16504622 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU, UK, CN
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Tension Conditionnement
16504622 Prise EU, UK, CN 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16504622 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88882004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00€
    1180.61€ / 1 pièces
    Économisez 239.39€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
La boîte standard comprend un tapis en caoutchouc à fossettes 88882101 x 1, une bande en caoutchouc 88882103 (6EA), un tube de remplacement en caoutchouc 88882128 x 2
Obtenez un mélange précis et efficace des échantillons
Agitateur rotatif orbital 360° pour un mélange efficace des échantillons avec contrôle précis de la vitesse et réglage facile de l’angle.
  • Affichage numérique de la vitesse et de la durée
  • Plage de vitesses : 5 – 120 tr/min
  • Réglage facile de l’angle d’oscillation : 1° - 12°
  • Contrôle précis de la vitesse :
  • ±1 tr/min ≤ 30 tr/min
  • ±2 tr/min > 30 tr/min
  • Peut supporter une charge allant jusqu’à 9,8 kg
  • La taille du plateau permet d’utiliser des plaques de 6 puits
  • Plage de durée : 1 min à 99 h et 59 min
  • Le tapis en caoutchouc antidérapant du plateau (en option) est conçu pour porter des plaques, des boîtes, des flacons et des poches de culture
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 2.5 mm
Capacité de charge (métrique) 9,8 kg
Précision du contrôle de la vitesse 1 tr/min
Vitesse de rotation 5 à 120 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Ampérage 0,2 A
Type de produit Agitateur rotatif numérique
Capacité de charge (impériale) 22 lb
Certifications/Conformité cCSAus, CE, RoHS
Type de prise Prise EU, UK, CN
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Plateforme en acier inoxydable
Dimensions (P x l x H) intérieures 383 x 295 x 224 mm (15,1 x 11,6 x 8,8 in)
Dimensions (L x l) de la plateforme 316 x 276 mm (12,4 x 10,9 in)
Dimensions (L x l x H) 487 x 387 x 354 mm (19,2 x 15,2 x 13,9 in)
Longueur (impériale) de la plateforme 12,4 in
Longueur (métrique) de la plateforme 316 mm
Largeur (impériale) de la plateforme 10,9 in
Largeur (métrique) de la plateforme 276 mm
Poids à l’expédition (impériale) 34,8 lb
Poids à l’expédition (métrique) 15,8 kg
Poids (impériale) 29,8 lb
Poids (métrique) 13,5 kg
Type de contrôleur LED
Modèle Agitateur rotatif numérique
Affichage LED
À utiliser avec (équipement) Agitateur oscillant, agitateur rotateur, mélangeur
Plage d’humidité 20 à 80%
Type de plateforme Plateau
Plage de durée 1 min à 99 h et 59 min