Learn More
ATAGO™ Réfractomètre numérique pour vin WM-7
Code produit 10365722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
170 x 90 x 40 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10365722 170 x 90 x 40 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10365722 Fournisseur ATAGO™ Code fournisseur 3415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    792.78€
    757.09€ / 1 pièces
    Économisez 35.69€
    4% de réduction
Expédition estimée: 28-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le réfractomètre numérique pour vin WM-7 mesure la concentration de moût de raisin en 7 échelles, y compris Brix, T.A. 1990, T.A. 1971, Oe, KMW et Baumé.
  • Le WM-7 à 7 échelles est un réfractomètre numérique pour vin de poche conçu pour fonctionner dans les conditions environnementales les plus strictes, en particulier dans les zones de forte humidité de production et pour mesurer la concentration de moût de raisin, facilement, rapidement et avec précision.
  • La mesure de la concentration de moût de raisin peut être prise par les vignerons, les coopératives de vin, les établissements vinicoles, les acheteurs de moût de raisin, etc.
  • La précision de mesure est mise à niveau à Brix ± 0,1 %.
  • Équipé d’une nouvelle technologie ELI (External-Light-Interference)* qui vous permet de prendre des mesures précises avec facilité et confiance à proximité d’une fenêtre ou à l’extérieur.*En attente de brevet
Spécification
Type Réfractomètre de paillasse
Scale Range 0,0 à 45,0 % (Brix), 0,0 à 26,0 % (T.A. 1990), 0,0 à 25,0 % (T.A. 1971), 0 à 240° (Oe), 0,0 à 40,0° (KMW), 0,0 à 21,0° (Baumé)
Précision ±0,1 % (Brix), ±0,2 % (T.A. 1990), ±0,2 % (T.A. 1971), ±1° (Oe), ±0,2° (KMW), ±0,2° (Baumé)
Résolution 0,1 % (Brix), 0,1 % (T.A. 1900), 0,1 % (T.A. 1971), 1° (Oe), 0,1° (KMW), 0,1° (Baumeé)
Durée de mesure 3 s
Certifications/Conformité Étanchéité IP64
Poids (métrique) 300 g
Dimensions (L x l x H) 170 x 90 x 40 mm
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Alimentation électrique Batterie sèche 006P (9 V)