Learn More
IKA™ Agitateur numérique 3D
GREENER_CHOICE
Code produit 13400587 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Vitesse de rotation:
5 à 80 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation unitSize
13400587 5 à 80 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13400587 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004001000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Agitateur numérique à mouvement tridimensionnel et vitesse réglable pour un mélange homogène et doux dans des flacons, des flacons de culture, des boîtes de Petri et des tubes.
  • Idéal pour la culture de cellules, les extractions d’ADN, la distribution de cellules et la coloration et la décoloration de cellules
  • Même avec des fluctuations de charge et de tension, la vitesse d’agitation reste constante
  • Un angle réglable assure une adaptation optimale aux conditions expérimentales particulières
  • Minuteur : compte à rebours, réglable de 1 seconde à 99 h 59 min
  • Compteur affichant la durée d’agitation
  • Affichage des codes d’erreur
  • Différents accessoires permettent de l’utiliser dans diverses applications
  • Utilisable de 4° à 50°C dans des incubateurs
  • Fonctionnement facile grâce au clavier tactile
  • Convient au fonctionnement en continu
  • Diamètre d’agitation de 0° à 15° (angle)
  • Plage de vitesse de 5 à 80 tr/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle d’oscillation 0 à 15°
Capacité de charge (métrique) 2 kg
Vitesse de rotation 5 à 80 tr/min
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 50°C
Puissance 24 W
Ampérage 1 000 mA
Certifications/Conformité DIN EN 60529
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 330 mm
Hauteur (métrique) 165 mm
Hauteur (métrique) intérieure 165 mm
Largeur (métrique) 280 mm
Modèle Agitateur 3D numérique
Affichage Code d’erreur, affichage du temps d’agitation
Plage d’humidité 80%
Comprend Tapis en caoutchouc antidérapant
Plage de durée Compte à rebours, réglable de 1 s à 99:59 h.