Learn More
Digitonin, 50%, BLD Pharm™
Code produit 31031971
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31031971 5 g
31029948 250 mg
31029184 50 mg
31025594 100 mg
31014852 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31031971 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1249845g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Digitonin
CAS 11024-24-1
Formule moléculaire C56H92O29
Numéro MDL MFCD00077729
Quantité 5 g
SMILES C[C@@]12[C@@]3([C@]([H])([C@H]([C@]1([C@]4([C@]([H])(CC2)[C@]5(C)[C@@]([H])(CC4)C[C@H]([C@@H](C5)O)O[C@@]6(O[C@H](CO)[C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O[C@]7([C@H](O[C@]8([C@H](O)[C@@H](O[C@@]9(O[C@H](CO)[C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)[H])[C@H]([C@H](O8)CO)O)[H])[C@@H](O[C@]%10([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO%10)O)[H])[C@@H]([C@H](O7)CO)O)[H])[H])[H])[H])O)O[C@@]%11([C@H]3C)CC[C@H](CO%11)C)[H]
Poids moléculaire (g/mol) 1229.31
Pourcentage de pureté 50%