Learn More
Digitonin, MedChemExpress
Code produit 16493956
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493956 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16493956 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN4000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Digitonin, a glycoside obtained from Digitalis purpurea, could increase cell permeability by binding to cholesterol molecules and reduce tumor growth. Digitonin is an natural detergent.
Digitonin, a glycoside obtained from Digitalis purpurea, could increase cell permeability by binding to cholesterol molecules and reduce tumor growth. Digitonin is an natural detergent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Digitonin
CAS 11024-24-1
Couleur Light Nude
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C56H92O29
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (81.35 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (81.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])[C@@H](O)[C@@]1([H])[C@@](CC[C@]5([H])[C@@]6(C[C@@H](O)[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]7O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]%10O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]%11O)O)([H])O[C@@H]%11CO)([H])[C@@H]%10O)O)([H])O[C@@H]7CO)C5)C)([H])[C@]6([H])CC2
Poids moléculaire (g/mol) 1229.31
Poids de la formule 1229.31
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death