Learn More
Digitonine, MP Biomedicals™
Code produit 11461531 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11461531 500 mg 500mg
11451531 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11461531 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215948090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00€
    267.75€ / 500mg
    Économisez 14.25€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Utilisé pour solubiliser les récepteurs et perméabiliser les membranes cellulaires et nucléaires. Digitonine, MP Biomedicals est un détergent non ionique doux qui perméabilise les membranes plasmiques des cellules eucaryotes en se complexant avec le cholestérol membranaire et d'autres substances non conjuguées.& être
La digitonine a les utilisations suivantes :
  • Détermination du cholestérol
  • Utilisation d’adipocytes perméabilisés par digitonine pour les études AMPc
  • Solubilisation des protéines membranaires
  • La forme hydrosoluble peut être utilisée pour l’isolement des chromosomes mitotiques
Identifiants chimiques
CAS 11024-24-1
Formule moléculaire C56H92O29
Poids moléculaire (g/mol) 1229.32
Numéro MDL MFCD00077729
Clé InChI UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Synonyme digitonin
CID PubChem 102004607
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyle)-6-[(1’R,2R,2’S,3’S,4’R,7’S,8’R,9’S,12’S,13’S,15’R,16’R,18’S)-5,7’,9’,13’-tétraméthyle-5’-oxaspiro[oxane-2,6’-pentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosane]-3’,15’-dioloxy]oxan-3-yl]oxy}-5-hydroxy-6-(hydroxyméthyle)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}oxan-3-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-4-yl]oxy}-6-(hydroxyméthyle)oxane-3,4,5-triol
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Spécification
Forme physique Poudre de couleur blanche
Point de fusion 230 °C à 240 °C (décomposition)(littérature)
Quantité 500 mg
Rotation spécifique [α]20/D −54°, c = 2,8 en méthanol (litt.)
Informations sur la solubilité Soluble dans de l’eau bouillante (1g/10 mL). Chauffez pendant 15 minutes à 98 °C. Refroidissez et laissez reposer à 4 °C pendant 3 heures, puis filtrez les précipités. Soluble dans de l’alcool absolu (1g/57mL) et 95 % d’alcool (1g).
Poids de la formule 1229.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentration micellaire critique (CMC) < 0,5 mM (20 à 25°C) (litre)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • digitonin, water soluble
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: digitonin