Learn More
Digitonine, MP Biomedicals™
Code produit 17861381 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
Conditionnement:
1g
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17861381 50 mg 50mg
11471531 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17861381 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215948050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.97€
    64.05€ / 50mg
    Économisez 5.92€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Perméabilise les membranes plasmiques des cellules eucaryotes. La digitonine MP Biomedicals est un détergent non ionique doux qui complexe avec le cholestérol membranaire et d’autres β-hydroxystérols non conjugués. Est utilisée pour solubiliser les r
La digitonine permet les utilisations suivantes :
  • Détermination du cholestérol
  • Utilisation d’adipocytes perméabilisés à la digitonine pour les études d’AMPc
  • Solubilisation des protéines membranaires
  • La forme hydrosoluble peut être utilisée pour l’isolement des chromosomes mitotiques
Identifiants chimiques
CAS 11024-24-1
Formule moléculaire C56H92O29
Poids moléculaire (g/mol) 1229.32
Numéro MDL MFCD00077729
Clé InChI UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Synonyme digitonin
CID PubChem 102004607
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyle)-6-[(1’R,2R,2’S,3’S,4’R,7’S,8’R,9’S,12’S,13’S,15’R,16’R,18’S)-5,7’,9’,13’-tétraméthyle-5’-oxaspiro[oxane-2,6’-pentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosane]-3’,15’-dioloxy]oxan-3-yl]oxy}-5-hydroxy-6-(hydroxyméthyle)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}oxan-3-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-4-yl]oxy}-6-(hydroxyméthyle)oxane-3,4,5-triol
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Spécification
Forme physique Poudre de couleur blanche
Point de fusion 230 °C à 240 °C (décomposition)(littérature)
Quantité 50 mg
Rotation spécifique [α]20/D −54° (c=2,8, méthanol) (litt.)
Informations sur la solubilité Soluble dans de l’eau bouillante (1g/10 mL). Chauffez pendant 15 minutes à 98 °C. Refroidissez et laissez reposer à 4 °C pendant 3 heures, puis filtrez les précipités. Soluble dans de l’alcool absolu (1g/57mL) et 95 % d’alcool (1g).
Poids de la formule 1229.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) CriticalMicelle Concentration (CMC) <0.5mM (20–25°C) (Lit.)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Digitonin, Water Soluble
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Digitonin