Learn More
Digitonine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10361531 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
5g
Code produit. 10361531
Marque: Thermo Scientific Acros 407565000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 11024-24-1 | C56H92O29 | 1229.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11024-24-1
Formule moléculaire C56H92O29
Poids moléculaire (g/mol) 1229.32
Numéro MDL MFCD00077729
Clé InChI UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Synonyme digitonin
CID PubChem 102004607
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyle)-6-[(1’R,2R,2’S,3’S,4’R,7’S,8’R,9’S,12’S,13’S,15’R,16’R,18’S)-5,7’,9’,13’-tétraméthyle-5’-oxaspiro[oxane-2,6’-pentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosane]-3’,15’-dioloxy]oxan-3-yl]oxy}-5-hydroxy-6-(hydroxyméthyle)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}oxan-3-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-4-yl]oxy}-6-(hydroxyméthyle)oxane-3,4,5-triol
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Spécification
Nom chimique ou matériau Digitonin
Note relative au nom Approx. 50% (TLC)
Point de fusion 240.0°C
Résidus d’allumage 0.3% max
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Merck Index 15,318
Conditions de rotation spécifiques −54.00 (20.00°C c=3,in methanol)
Rotation spécifique − 54.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: practically insoluble in chloroform and ether,1gr dissolves in 57mL abs. alcohol,in 220mL 95%,alcohol
Poids de la formule 1229.33
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Digitonin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.