Learn More
Digitonine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10668234 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10668234 5 g Flacon en verre 5g
10361531 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10668234 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 407560050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1695.00€
    1432.65€ / 5g
    Économisez 262.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
CAS: 11024-24-1 | C56H92O29 | 1229.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 11024-24-1
Formule moléculaire C56H92O29
Poids moléculaire (g/mol) 1229.32
Numéro MDL MFCD00077729
Clé InChI UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Synonyme digitonin
CID PubChem 102004607
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyle)-6-[(1’R,2R,2’S,3’S,4’R,7’S,8’R,9’S,12’S,13’S,15’R,16’R,18’S)-5,7’,9’,13’-tétraméthyle-5’-oxaspiro[oxane-2,6’-pentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosane]-3’,15’-dioloxy]oxan-3-yl]oxy}-5-hydroxy-6-(hydroxyméthyle)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}oxan-3-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-4-yl]oxy}-6-(hydroxyméthyle)oxane-3,4,5-triol
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Digitonin
Note relative au nom Approx. 50% (TLC)
Point de fusion 240.0°C
Résidus d’allumage 0.3% max
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,318
Conditions de rotation spécifiques −54.00 (20.00°C c=3,in methanol)
Rotation spécifique − 54.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: practically insoluble in chloroform and ether,1gr dissolves in 57mL abs. alcohol,in 220mL 95%,alcohol
Poids de la formule 1229.33
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Digitonin
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Faroangivelser
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Skyddsangivelse
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.