Learn More
MedChemExpress Digitoxin
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 764.94 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 71-63-6 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 92.0% |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (130.73 mM∣Need ultrasonic) |
| Cible | Na+/K+ ATPase |
| Quantité | 5 mg |