Learn More
Acide diglycolique, TRC
Code produit 30374585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374585 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374585 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4463305G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diglycolic Acid
CAS 110-99-6
Formule moléculaire C4H6O5
Quantité 5 g
Synonyme 2,2'-Oxybis-Acetic Acid, Oxydi-acetic Acid, Diglycolic Acid, 2,2'-Oxydiacetic Acid, 3-Oxapentane-1,5-dioic Acid, 3-Oxapentanedioic Acid, Bis(carboxymethyl) Ether, NSC 8651, Oxodiacetic Acid, Oxybisacetic Acid, Oxydiacetic Acid, Oxydiethanolic Acid
Formule InChI InChI=1S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES OC(=O)COCC(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 134.09
Poids de la formule 134.0215