Learn More
Digoxine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10862041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10862041 5 g Flacon en verre 5g
10460501 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10862041 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 228120050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20830-75-5 | C41H64O14 | 780.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20830-75-5
Formule moléculaire C41H64O14
Poids moléculaire (g/mol) 780.94
Numéro MDL MFCD00003674
Clé InChI LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
Synonyme digoxin, 12beta-hydroxydigitoxin, digoxine, lanoxin, lanoxicaps, digosin, digossina, digoxina, digoxinum, lanoxicaps tn
CID PubChem 2724385
ChEBI CHEBI:4551
Nom IUPAC 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-diméthyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tet
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2C(OC(CC2O)OC3C(OC(CC3O)OC4CCC5(C(C4)CCC6C5CC(C7(C6(CCC7C8=CC(=O)OC8)O)C)O)C)C)C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Digoxin
Point de fusion 248.0°C to 250.0°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (on dried substance) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,3186
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alcohol,pyridine,mixture of,chloroform and alcohol,almost insoluble in ether,acetone,ethylacetate,,chloroform
Poids de la formule 780.94
Pourcentage de pureté 95%