Learn More
Digoxine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456400 1 g 1g
11466400 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456400 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21902.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.50€
    104.65€ / 1g
    Économisez 22.85€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20830-75-5 | C41H64O14 | 780.949 g/mol
La digoxine est utilisée dans plusieurs pathologies cardiaques telles que la fibrillation auriculaire et l’insuffisance cardiaque.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La digoxine est utilisée dans plusieurs pathologies cardiaques telles que la fibrillation auriculaire et l’insuffisance cardiaque.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais.Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20830-75-5
Formule moléculaire C41H64O14
Poids moléculaire (g/mol) 780.949
Numéro MDL MFCD00003674
Clé InChI LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
Synonyme digoxin, 12beta-hydroxydigitoxin, digoxine, lanoxin, lanoxicaps, digosin, digossina, digoxina, digoxinum, lanoxicaps tn
CID PubChem 2724385
ChEBI CHEBI:4551
Nom IUPAC 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-diméthyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tet
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2C(OC(CC2O)OC3C(OC(CC3O)OC4CCC5(C(C4)CCC6C5CC(C7(C6(CCC7C8=CC(=O)OC8)O)C)O)C)C)C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Digoxin
Point de fusion ∼250°C (decomposition)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,3167
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Poids de la formule 780.95
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Digoxin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Digoxin