Learn More
Digoxine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476400 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11476400 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21902.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
La digoxine est utilisée dans plusieurs pathologies cardiaques telles que la fibrillation auriculaire et l’insuffisance cardiaque.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La digoxine est utilisée dans plusieurs pathologies cardiaques telles que la fibrillation auriculaire et l’insuffisance cardiaque.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais.Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Digoxin
CAS 20830-75-5
Point de fusion ∼250°C (decomposition)
Formule moléculaire C41H64O14
Numéro MDL MFCD00003674
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,3167
Synonyme digoxin, 12 beta-hydroxydigitoxin, digoxine, lanoxin, lanoxicaps
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Clé InChI LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
SMILES C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]1[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@H](CC[C@@H]5[C@@H]4C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]54O)C4=CC(=O)OC4)C3)O[C@@H]2C)O[C@@H]1C
Nom IUPAC 4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7S,9aS,9bS,11R,11aS)-7-{[(2R,4S,5S,6R)-5-{[(2S,4S,5S,6R)-5-{[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy}-3a,11-dihydroxy-9a,11a-diméthyl-hexadécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-1-yl]-2,5-dihydrofuran-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 780.95
CID PubChem 2724385
ChEBI CHEBI:4551
Poids de la formule 780.95
Pourcentage de pureté 96%