Learn More
Dichlorure de diheptyltine, TRC
Code produit 30138077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138077 1 g 1g
30011544 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138077 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4506881G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74340-12-8
Formule moléculaire C14 H30 Cl2 Sn
Poids moléculaire (g/mol) 388
Synonyme Dichlorodiheptylstannane, Diheptyltin dichloride, Di-n-heptyltin dichloride
Nom IUPAC dichloro(diheptyl)stannane
SMILES CCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-heptyltin-dichloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/2C7H15.2ClH.Sn/c2*1-3-5-7-6-4-2;;;/h2*1,3-7H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Poids de la formule 388.0747