Learn More
Dihexylamine, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10548892 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10548892 100 g Flacon en verre 100g
10538892 5 g Flacon en verre 5g
10249573 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10548892 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 407591000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 143-16-8 | C12H27N | 185.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-16-8
Formule moléculaire C12H27N
Poids moléculaire (g/mol) 185.35
Numéro MDL MFCD00009521
Clé InChI PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihexylamine, di-n-hexylamine, 1-hexanamine, n-hexyl, n,n-dihexylamine, n-hexylhexanamine, unii-k37ada14zv, ccris 4622, k37ada14zv, di-n-heylamine, bis 1-hexyl amine
CID PubChem 8920
Nom IUPAC N-hexylhexan-1-amine
SMILES CCCCCCNCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihexylamine
Point de fusion 3°C
Couleur Incolore
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 236°C
Point d’éclair 104°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3(CH2)5)2NH
Indice de réfraction 1.4320 to 1.434
Quantité 100 g
Numéro UN 2927
Beilstein 04,I,384
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/L(25°C)
Poids de la formule 185.35
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dihexylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.