Learn More
acétate de dihexylammonium, solution 0,5 M dans H2O , pour la chromatographie par paires d'ions, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dihexylammonium acetate |
| CAS | 366793-17-1 |
| Formule moléculaire | C12H27N . C2H4O2 |
| Quantité | 50 mL |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H27N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2;1-2(3)4/h13H,3-12H2,1-2H3;1H3,(H,3,4) |
| SMILES | CCCCCCNCCCCCC.CC(=O)O |
| Nom IUPAC | ácido acético; N-hexilhexan-1-amina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 245.4 |
| Poids de la formule | 245.2355 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.5 M |