Learn More
Dihydro-3,4-diphényl-2,5-furandione;, TRC
Code produit 30377304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377304 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377304 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD494055250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydro-3,4-diphenyl-2,5-furandione
CAS 101278-21-1
Formule moléculaire C16 H12 O3
Quantité 250 mg
Synonyme 2,3-Diphenysuccinic Anhydride
Formule InChI InChI=1S/C16H12O3/c17-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16(18)19-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
SMILES O=C1OC(=O)C(C1c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC 3,4-diphényloxolane-2,5-dione
Poids moléculaire (g/mol) 252.265
Poids de la formule 252.079