Learn More
Dihydro-5-méthyl-4H-1,3,5-dithiazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dihydro-5-methyl-4H-1,3,5-dithiazine |
| CAS | 6302-94-9 |
| Formule moléculaire | C4 H9 N S2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NS2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CN1CSCSC1 |
| Nom IUPAC | 5-méthyl-1,3,5-dithiazinine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 135.251 |
| Poids de la formule | 135.018 |