Learn More
Dihydro Daidzéine, TRC
Code produit 30379887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379887 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379887 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44900050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrodaidzein
CAS 17238-05-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C15 H12 O4
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-7,13,16-17H,8H2
SMILES Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2=O
Nom IUPAC 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphényl)-2,3-dihydrochromène-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 256.25
Poids de la formule 256.0736
Pourcentage de pureté >95