Learn More
Acide dihydro férulique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydroferulic Acid |
| CAS | 1135-23-5 |
| Formule moléculaire | C10 H12 O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, Hydrocinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxy-3-methoxybenzenepropanoic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid, 3-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3'-Methoxy-4'-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylpropionic acid, 3-Methoxyphloretic acid, Dihydroconiferylic acid, Dihydroferulic acid, Ferulic acid, α,β-dihydro-, Hydroferulic acid, Shorbic acid, β-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid, β-3-Methoxy-4-hydroxyphenylpropionic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2,4,6,11H,3,5H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1cc(CCC(=O)O)ccc1O |
| Nom IUPAC | Acide 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.2 |
| Poids de la formule | 196.0736 |