Learn More
Dihydro Uracil, TRC
Code produit 30012643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012643 1 g 1g
30008988 100 mg 100mg
30012092 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012643 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4499901G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-07-4
Formule moléculaire C4 H6 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.1
Synonyme 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, dihydro- (9CI, ACI), Dihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), Hydrouracil (6CI, 8CI), 1,3-Diazinane-2,4-dione, 5,6-Dihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5,6-Dihydro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5,6-Dihydrouracil, Dihydrouracil, Hexahydropyrimidine-2,4-dione, NSC 11867
Nom IUPAC 1,3-diazinane-2,4-dione
SMILES O=C1CCNC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydro Uracil
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H2,(H2,5,6,7,8)
Poids de la formule 114.0429
Pourcentage de pureté >95%