Learn More
Acide dihydrocaféique, TRC
Code produit 30381632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381632 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381632 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44870010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrocaffeic Acid
CAS 1078-61-1
Formule moléculaire C9 H10 O4
Quantité 10 g
Synonyme 3,4-Dihydroxy-benzenepropanoic acid, 3,4-Dihydroxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propanoic acid, Hydrocaffeic acid
Formule InChI InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5,10-11H,2,4H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCc1ccc(O)c(O)c1
Nom IUPAC Acide 3-(3,4-dihydroxyphényl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Poids de la formule 182.0579